Learn More
Brady Magicard™ 600 Duo with Magnetic Stripe Encoder
Código de producto. 30067332
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30067332
Marca: Brady 321950
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Faster print speed, greater quality and optimised security features, the wifi enabled Magicard 600 integrates seamlessly with existing infrastructure to deliver secure processing of ID credentials.
  • High Quality printing - The Magicard 600 offers a wide color spectrum and prints at 600 x 300 dpi – ideal when you need photo cards with super sharp text in small fonts
  • Anti-fraud - The Magicard 600 has the ability to print a customisable HoloKote™ watermark on every card. Each device can store up to 10 custom HoloKote™ designs.
  • Magnetic Stripe Card Encoding - Print and program your magnetic stripe card in one go.
  • Digital Shredding™ - once data has been used for the print job, it is fragmented, rendering it irrecoverable, helping to ensure the printer is not a repository for data.
  • Threat Benchmarking - where we run security scans against the National Vulnerabilities Database and push regular updates to the device, ensuring that the printer software and associated system configuration conform to the highest levels of security.
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Blanco
Tipo de pantalla Monocolor LCD
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 18.7 in.
Anchura (imperial) 8.3 in.
Longitud (métrico) 475 mm
Anchura (métrico) 211 mm
Altura (imperial) 9.8 in.
Altura (métrico) 248 mm
Fondo (imperial) 18.7 in.
Fondo (métrico) 475 mm
Capacidad de color Full Color
Descripción Magicard 600 Duo card printer with magnetic encoding
Tamaño de la pantalla 60.00 x 24.00 mm
Incluye This Magicard 600 Printer ships with a Card Input tray, a Card Output tray, a Wi-Fi Dongle, a PSU (including UK and EU Cable, a USB Cable, a Cleaning Card and a Quick Start Guide.
Idiomas English
Modelo Magicard 600
Resolución 600 x 300 dpi
Tipos de conector USB 3.0 Type A, Wi-Fi, Ethernet
Sistema operativo Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Peso (métrico) 4.7 kg
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Para utilizar con (aplicación) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Cantidad 1 Ea.
Garantía 3 year MagiCover Plus
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number 3652-5022/3
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato