Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Contenedor para hielo Magic Touch
Código de producto. 12348687 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 l
4 l
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12348687
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ M188484091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Irrompibles bajo condiciones de uso normales. Los contenedores para hielo Bel Art™ Magic Touch™ poseen excelentes propiedades de aislamiento para conservar las muestras sensibles a la temperatura en un entorno óptimo.
  • Escala de temperatura: de - 196° a 100°C (de - 321° a 212°F)
  • Uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Sin sudoración
  • Resistente a la humedad y los olores
  • La espuma de polímero extendida es resistente a sustancias químicas
  • Irrompible en condiciones de uso normales
  • Reborde acampanado para facilitar el transporte
  • La tapa se puede cortar para crear aberturas para termómetros, bobinas de refrigeración, matraces, etc.
  • Disponible en 2 tamaños:
  • Gradillas flotantes redondas disponibles para tubos de 1,5 ml y 15 ml
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) El uso de hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido.
Material polímero
Tipo Contenedor para hielo
Color Azul
Capacidad (métrico) 4 l
Intervalo de temperatura De –196 a 90 °C