Descripción
- Escala de temperatura: de - 196° a 100°C (de - 321° a 212°F)
- Uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco o nitrógeno líquido
- Sin sudoración
- Resistente a la humedad y los olores
- La espuma de polímero extendida es resistente a sustancias químicas
- Irrompible en condiciones de uso normales
- Reborde acampanado para facilitar el transporte
- La tapa se puede cortar para crear aberturas para termómetros, bobinas de refrigeración, matraces, etc.
- Disponible en 2 tamaños:
- Gradillas flotantes redondas disponibles para tubos de 1,5 ml y 15 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | El uso de hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco y nitrógeno líquido. |
| Material | polímero |
| Tipo | Contenedor para hielo |
| Color | Azul |
| Capacidad (métrico) | 2,5 l |
| Intervalo de temperatura | De –196 a 90 °C |