Learn More
Bel-Art™ Bandejas de hielo Magic Touch 2™
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
78.24€ - 182.00€
Especificaciones
Diseñar | Ligeramente texturizada, antideslizante |
---|---|
Material | uretano |
Tipo | Bandeja para hielo de laboratorio |
Intervalo de temperatura | De -196° a 100 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13422439
|
Bel-Art™
M16807-1101 |
1L | Azul verdadero | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 18,3cm |
84.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13412459
|
Bel-Art™
M16807-9103 |
9 L | Rojo cereza | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 42 cm |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13442449
|
Bel-Art™
M16807-9902 |
9 L | Negro ébano | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado y base, sin tapa | 42 cm | N/A | |||
13452449
|
Bel-Art™
M16807-9903 |
9 L | Rojo cereza | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa | 42 cm | N/A | |||
13482449
|
Bel-Art™
M16807-9101 |
9 L | Azul verdadero | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 42 cm |
182.00€
cada uno |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
13492449
|
Bel-Art™
M16807-9102 |
9 L | Negro ébano | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 42 cm |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|
13422449
|
Bel-Art™
M16807-4104 |
4 l | Verde esmeralda | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 30,4cm |
127.77€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13432439
|
Bel-Art™
M16807-1102 |
1 L | Negro ébano | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 18,3 cm |
78.24€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
13432449
|
Bel-Art™
M16807-9901 |
9 L | Azul verdadero | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa | 42 cm | N/A | |||
13422459
|
Bel-Art™
M16807-9104 |
9 L | Verde esmeralda | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 42 cm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13462439
|
Bel-Art™
M16807-1104 |
1L | Verde esmeralda | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 18,3cm |
78.24€
cada uno |
N/A | ||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Visualizzare prodotti alternativi
|
13482439
|
Bel-Art™
M16807-4101 |
4 L | Azul verdadero | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 30,4 cm |
140.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|
13492439
|
Bel-Art™
M16807-4102 |
4 L | Negro ébano | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 30,4 cm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13462449
|
Bel-Art™
M16807-9904 |
9 L | Verde esmeralda | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa | 42 cm | N/A | |||
30193490
|
Bel-Art™
M16807-4103 |
4 l | Rojo cereza | Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de | 30,4 cm |
127.82€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13402449
|
Bel-Art™
M16807-4103 |
4 l | Rojo cereza | Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de | 30,4 cm | N/A | |||
13442439
|
Bel-Art™
M16807-1103 |
1 L | Rojo cereza | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base | 18,3 cm |
81.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descrizione
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
- Compatibles no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a una temperatura muy baja, como hielo seco, pulpas de sal, pulpas de disolvente helado seco o nitrógeno líquido
- Capaces de soportar un amplio intervalo de temperatura de - 196 °C (- 320 °F) a 100 °C (212 °F)
- Los contenedores para hielo de uretano expandido de gran calidad son ligeros, duraderos y resistentes a la humedad y los olores
- Acabado antideslizante y ligeramente texturizado; borde elevado para garantizar un transporte seguro y un aspecto elegante
- Práctica boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base para facilitar el apilado
Los contenedores de 1 l no incluyen la boquilla vertedora ni el indicador de línea de llenado
Specifica
Ligeramente texturizada, antideslizante | |
uretano | |
Bandeja para hielo de laboratorio | |
De -196° a 100 °C |