Learn More
Bel Art™ Bandejas de hielo Magic Touch 2™
Código de producto. 13482439 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1L
4 L
4 l
9 L
Color:
Azul verdadero
Negro ébano
Rojo cereza
Verde esmeralda
Incluye:
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado y base, sin tapa
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de
Longitud (métrico):
18,3 cm
18,3cm
30,4 cm
30,4cm
30,4 cm
42 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Incluye Longitud (métrico) unitSize
13482439 4 L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4 cm cada uno
13422439 1L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3cm cada uno
13412459 9 L Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13442449 9 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado y base, sin tapa 42 cm cada uno
13452449 9 L Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa 42 cm cada uno
13482449 9 L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13492449 9 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13422449 4 L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4cm cada uno
13432439 1 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3 cm cada uno
13432449 9 L Azul verdadero Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa 42 cm cada uno
13422459 9 L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 42 cm cada uno
13462439 1L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3cm cada uno
13492439 4 L Negro ébano Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 30,4 cm cada uno
13462449 9 L Verde esmeralda Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa 42 cm cada uno
13402449 4 l Rojo cereza Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de 30,4 cm cada uno
30193490 4 l Rojo cereza Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de 30,4 cm cada uno
13442439 1 L Rojo cereza Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base 18,3 cm cada uno
17 options
Código de producto. 13482439
Marca: Bel Art™ M168074101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
  • Compatibles no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a una temperatura muy baja, como hielo seco, pulpas de sal, pulpas de disolvente helado seco o nitrógeno líquido
  • Capaces de soportar un amplio intervalo de temperatura de - 196°C (- 320°F) a 100°C (212°F)
  • Los contenedores para hielo de uretano expandido de gran calidad son ligeros, duraderos y resistentes a la humedad y los olores
  • Acabado antideslizante y ligeramente texturizado; borde elevado para garantizar un transporte seguro y un aspecto elegante
  • Práctica boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base para facilitar el apilado
Los contenedores de 1 l no incluyen la boquilla vertedora ni el indicador de línea de llenado
Especificaciones
Altura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 30,4 cm
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Capacidad (imperial) 0,9 gal
Incluye Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Diseñar Ligeramente texturizado, antideslizante
Material uretano
Tipo Bandeja para hielo de laboratorio
Color Azul verdadero
Capacidad (métrico) 4 L
Admite 24 Microtubes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura No
Intervalo de temperatura De -196 °C a 100 °C