Descripción
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
- Compatible no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a temperaturas ultrabajas, como hielo seco, pulpa de sal, pulpas de disolvente de hielo seco o nitrógeno líquido
- Resistente a un intervalo de temperatura amplio de -196°C a 100°C
- Las bandejas para hielo de laboratorio de uretano expandido y de alta calidad son ligeras, duraderas, sin sudoración e impermeables a la humedad y los olores
- El acabado antideslizante con textura ligera y el borde elevado proporcionan un transporte seguro y un aspecto elegante
- Dispone de una cómoda boquilla de vertido, bordes antigoteo, un indicador de línea de llenado y una tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto para facilitar el apilado
La bandeja de 1 l no incluye la boquilla de vertido ni el indicador de la línea de llenado
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 21,7 cm |
| Altura (imperial) | 8,5 in |
| Longitud (métrico) | 42 cm |
| Longitud (imperial) | 16,5 in |
| Anchura (métrico) | 30,3 cm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Capacidad (imperial) | 2,04 gal |
| Incluye | Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa |
| Diseñar | Ligeramente texturizado, antideslizante |
| Material | uretano |
| Mostrar más |