Learn More
Bel Art™ Bandejas de hielo Magic Touch 2™
Código de producto. 13402449 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1L
4 l
4 l
9 L
Color:
Azul verdadero
Negro ébano
Rojo cereza
Verde esmeralda
Incluye:
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado y base, sin tapa
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, sin tapa
Boquilla de vertido, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base
Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de
Longitud (métrico):
18,3 cm
18,3cm
30,4 cm
30,4cm
30,4 cm
42 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13402449
Marca: Bel Art™ M168074103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
Propiedades de aislamiento superiores combinadas con una gran resistencia química
  • Compatibles no solo con hielo húmedo, sino también con materiales a una temperatura muy baja, como hielo seco, pulpas de sal, pulpas de disolvente helado seco o nitrógeno líquido
  • Capaces de soportar un amplio intervalo de temperatura de - 196°C (- 320°F) a 100°C (212°F)
  • Los contenedores para hielo de uretano expandido de gran calidad son ligeros, duraderos y resistentes a la humedad y los olores
  • Acabado antideslizante y ligeramente texturizado; borde elevado para garantizar un transporte seguro y un aspecto elegante
  • Práctica boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de ajuste perfecto y base para facilitar el apilado
Los contenedores de 1 l no incluyen la boquilla vertedora ni el indicador de línea de llenado
Especificaciones
Altura (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 30,4 cm
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 22,9 cm
Anchura (imperial) 9 in
Capacidad (imperial) 1,05 gal
Incluye Boquilla vertedora, bordes antigoteo, indicador de línea de llenado, tapa con guía posicionadora de
Diseñar Ligeramente texturizado, antideslizante
Material uretano
Tipo Bandeja para hielo de laboratorio
Color Rojo cereza
Capacidad (métrico) 4 l
Admite 24 Microtubes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura No
Intervalo de temperatura De - 196° a 100 °C