Learn More
Heathrow Scientific Rotor para centrífuga de alta velocidad MagFuge™
Código de producto. 16390886 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
12 x 1,5/2 ml
6 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
16390886 6 x 5 mL cada uno
16380886 12 x 1,5/2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16390886
Rotor para centrífuga de alta velocidad MagFuge™ para tubos 12 x 1,5/2 ml o 6 x 5 ml.
  • Rotor de alta velocidad
  • Accesorio MagFuge
Especificaciones
Descripción Rotor para centrífuga de alta velocidad
Material GFPP
Tipo Rotor
Capacidad 6 x 5 mL
RCF máx. 9.785 x g
Vel. máx 12,500 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Ángulo Ángulo, fijo
N.º de lugares 12