missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAGEE1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15818733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15818733 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15818733 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA570321

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rat: 100%.

This gene encodes an alpha-dystrobrevin-associated MAGE (melanoma-associated antigen) protein, which is a member of the MAGE family. The protein contains a nuclear localization signal in the N-terminus, 30 12-amino acid repeats beginning at nt 60 with the consensus sequence ASEGPSTSVLPT, and two MAGE domains in the C-terminus. It may play a signaling role in brain, muscle, and peripheral nerve. This gene is located on X chromosome in a region containing loci linked to cognitive disability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAGEE1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica MAGEE1
N.º de referencia del gen Q6PCZ4
Alias de gen AI847422; Alpha-dystrobrevin-associated MAGE Protein; DAMAGE; dystrobrevin-associated MAGE protein; HCA1; hepatocellular carcinoma-associated HCA1; hepatocellular carcinoma-associated protein 1; hepatocellular carcinoma-associated protein HCA1; KIAA1587; MAGE family member E1; Magee1; MAGE-E1 antigen; melanoma antigen family E, 1; melanoma antigen family E1; melanoma antigen, family E, 1; melanoma-associated antigen E1; mMage-e1; RGD1560259
Símbolos de los genes MAGEE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide corresponding to a region of mouse MAGEE1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 107528
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.