missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: NAGSDERANS RDEEYPCSSE VSPSTESSCS NFINIKVGLL EQFLLY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 33%, Rat - 30%.
MAGEB5 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAGEB5 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | MAGEB5 |
| N.º de referencia del gen | Q9BZ81 |
| Alias de gen | 1700056A17Rik; Cancer/testis antigen 3.3; cancer/testis antigen family 3, member 3; CT3.3; MAGE family member B5; MAGE family testis and tumor-specific protein; MAGEB5; MAGE-B5; MAGE-B5 antigen; melanoma antigen family B, 5; melanoma antigen family B5; melanoma antigen, family B, 5; melanoma-associated antigen B5; mMage-b5 |
| Símbolos de los genes | MAGEB5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
