missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAGEB4 Monoclonal Antibody (OTI1B5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15926704
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15926704 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15926704 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527111

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAGEB4 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

This gene is a member of the MAGEB gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 68% sequence identity to each other. The promoters and first exons of the MAGEB genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEB genes are clustered on chromosome Xp22-p21. This gene sequence ends in the first intron of MAGEB1, another family member. This gene is expressed in testis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAGEB4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MAGEB4
N.º de referencia del gen O15481
Alias de gen cancer/testis antigen family 3, member 6; CT3.6; MAGE family member B4; MAGEB4; MAGE-B4 antigen; melanoma antigen family B, 4; melanoma antigen family B4; melanoma-associated antigen B4; MGC33144
Símbolos de los genes MAGEB4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of MAGEB4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.