missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGEA9 Monoclonal Antibody (OTI1C6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17599072
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17599072 100 μL 100 microlitros
17519082 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17599072 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800855

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAGEA9 is a member of the MAGEA gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 80% sequence identity between each other. The promoters and first exons of the MAGEA genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. The MAGEA genes are expressed at a high level in a number of tumors of various histologic types, and are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta. The MAGEA genes are clustered on chromosome Xq28. They may be implicated in some hereditary disorders, such as dyskeratosis congenita.

Especificaciones

Antígeno MAGEA9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MAGEA9
N.º de referencia del gen P43362
Alias de gen CT1.9, MAGE9
Símbolos de los genes MAGEA9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MAGEA9 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4108
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.