missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGEA3 Monoclonal Antibody (OTI1A10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17579022
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17579022 30 μL 30 microlitros
17559022 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17579022 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800825S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAGEA3 Monoclonal antibody specifically detects MAGEA3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MAGEA3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD99
N.º de referencia del gen P14209
Alias de gen Antigen MZ2-D; cancer/testis antigen 1.3; cancer/testis antigen family 1, member 3; CT1.3; HIP8; HYPD; MAGE family member A3; MAGE3; MAGE-3 antigen; MAGEA3; Mage-a3; MAGEA6; melanoma antigen family A, 3; melanoma antigen family A3; melanoma antigen, family A, 3; melanoma-associated antigen 3; MGC14613
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD99 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.