missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAGE 1 Antibody (MZ2E/838), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-11463AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MAGE 1 Monoclonal antibody specifically detects MAGE 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MAGE 1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MZ2E/838 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Antigen MZ2-E, Cancer/testis antigen 1.1, cancer/testis antigen family 1, member 1, CT1.1melanoma antigen family A 1, MAGE-1 antigen, MAGE1A, MAGE1melanoma antigen MAGE-1, melanoma antigen family A, 1 (directs expression of antigen MZ2-E), melanoma-associated antigen 1, melanoma-associated antigen MZ2-E, MGC9326 | |
| Recombinant human MAGE 1 protein (Uniprot: P43355) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Melanoma Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 4100 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido