Learn More
MP Biomedicals™ Kit Magbeads FastRNA para FFPE
Código de producto. 17742448 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
192 preparaciones
Código de producto.
17742448 192 preparaciones
1 options
Código de producto. 17742448
Marca: MP Biomedicals™ 116573192
El kit MagBeads FastRNA para FFPE está diseñado para la extracción rápida de ARN de tejidos, células, sangre y otras muestras clínicas. El ARN se puede utilizar directamente para RT-PCR, RT-PCR cuantitativa, etc.
El kit MagBeads FastRNA para FFPE se basa en el método de purificación de partículas magnéticas de alta unión:
  • La muestra se lisa y se digiere
  • El ARN se libera en el lisado
  • Tras la adición de partículas magnéticas y la solución de unión, el ARN se adsorbe en la superficie de las partículas magnéticas, y las impurezas, como las proteínas, se eliminarán sin adsorción
  • Las partículas adsorbidas se lavaron con tampón de lavado para eliminar las proteínas e impurezas, se lavaron con etanol para eliminar las sales
  • Finalmente, el ARN se eluye con tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Báscula Mini
Tipo de muestra FFPE
Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
N.º de reacciones 192 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magbeads FastRNA Kit for FFPE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase K