Learn More
MP Biomedicals™ Kit Magbeads FastDNA/RNA para virus
Código de producto. 17722448 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
192 preparaciones
Código de producto.
17722448 192 preparaciones
1 options
Código de producto. 17722448
Marca: MP Biomedicals™ 116571192
El kit MagBeads FastDNA/RNA para virus está diseñado para extraer el ácido nucleico viral total de muestras biológicas sin células o con bajo contenido de células, como fluidos corporales, suero, plasma, solución de remojo, homogeneizado de tejidos y sobrenadante de cultivo.
El kit de ARN/FastDNA MagBeads para virus se basa en el método de purificación de partículas magnéticas de alta unión:
  • La muestra se lisa y se digiere con proteasa
  • El ADN/ARN se libera en el lisado
  • Tras la adición de partículas magnéticas y la solución de unión, el ADN/ARN se adsorbe en la superficie de las partículas magnéticas, y las impurezas, como las proteínas, se eliminarán sin adsorción
  • Las partículas adsorbidas se lavan con solución de lavado para eliminar proteínas e impurezas, se lavan con etanol para eliminar sales y, finalmente, se eluye ADN/ARN con agua libre de nucleasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Báscula Mini
Tipo de muestra Virus
Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
N.º de reacciones 192 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magbeads FastDNA/RNA Kit for virus
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase K