Learn More
MP Biomedicals™ Kit Magbeads FastDNA
Código de producto. 17762448 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
192 preparaciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17762448
Marca: MP Biomedicals™ 116575192
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El kit MagBeads FastDNA está diseñado para la extracción rápida de ADN de tejidos, células, sangre, saliva, hisopos, Manchas de sangre, semen y otras muestras clínicas. El ADN se puede usar directamente para PCR, PCR cuantitativa, Southern Blot, detección de ADN viral, etc.
El kit MagBeads FastDNA se basa en el método de purificación de partículas magnéticas de alta unión:
  • La muestra se lisa y se digiere
  • El ADN se libera en el lisado
  • Tras la adición de partículas magnéticas y la solución de unión, el ADN se adsorbe en la superficie de las partículas magnéticas, y las impurezas, como las proteínas, se eliminarán sin adsorción
  • Las partículas adsorbidas se lavaron con tampón de lavado para eliminar las proteínas e impurezas, se lavaron con etanol para eliminar las sales
  • Finalmente, el ADN se eluye con tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Báscula Mini
Tipo de muestra tejido, Muestras clínicas
Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
N.º de reacciones 192 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magbeads FastDNA Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase K