missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAG, Mouse anti-Human, Clone: 3C7, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00004099-M35.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: GDLGGYNQYTFSEHSVLDIVNTPNIVVPPEVVAGTEVEVSCMVPDNCPELRPELSWLGHEGLGEPAVLGRLREDEGTWVQVSLLHFVPTREspecificaciones
| MAG | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| myelin associated glycoprotein | |
| GMA/S-MAG/SIGLEC-4A/SIGLEC4A | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 3C7 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_002361 | |
| MAG | |
| MAG (NP_002352, 119 a.a. ∼ 208 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 4099 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido