missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAFB Monoclonal Antibody (OTI1E9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17598002
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17598002 100 μL 100 microlitros
17518012 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17598002

Marca: Origene Technologies TA800290

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper transcription factor that plays an important role in the regulation of lineage-specific hematopoiesis. The encoded nuclear protein represses ETS1-mediated transcription of erythroid-specific genes in myeloid cells. This gene contains no introns.

Especificaciones

Antígeno MAFB
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MAFB
N.º de referencia del gen Q9Y5Q3
Alias de gen DURS3, KRML, MCTO
Símbolos de los genes MAFB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 32-320 of human MAFB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9935
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.