missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAF Monoclonal Antibody (OTI2G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17536834
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17536834 30 μL 30 microlitros
17516834 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17536834

Marca: Origene Technologies TA812377S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MAF Monoclonal antibody specifically detects MAF in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MAF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MAF
N.º de referencia del gen O75444
Alias de gen 2810401A20Rik; A230108G15Rik; Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene; avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (v-maf) AS42 oncogene homolog; AW047063; AYGRP; basic domain leucine zipper transcription factor; CCA4; cMaf; C-Maf; c-Maf long form; c-maf proto-oncogene; CTRCT21; fl13d12; hMafA; LOW QUALITY PROTEIN: transcription factor Maf; LOW QUALITY PROTEIN: transcription factor MafA; maf; MAF bZIP transcription factor; MAF bZIP transcription factor A; maf protein; Maf2; MAFA; Mafa homolog; MGC71685; pancreatic beta-cell-specific transcriptional activator; Proto-oncogene c-Maf; RGD1562627; RIPE3b1; RIPE3b1 factor; T lymphocyte c-maf long form; transcription factor Maf; Transcription factor Maf-2; transcription factor MafA; transcription factor RIPE3b1; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene A; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog A; v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarc
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MAF produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4094
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.