missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Madrasin, MedChemExpress

Código de producto. 16469516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469516 50 mg 50 miligramos
16482546 25 mg 25 miligramos
16455607 5 mg 5 miligramos
16432868 10 mg 10 miligramos
16404276 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469516

Marca: Medchem Express HY100236

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Madrasin (DDD00107587) is a splicing inhibitor that prevents formation of both splicing intermediates and products in vitro and interferes with one or more early steps in the pathway of spliceosome assembly. Madrasin also can inhibit pre-mRNA splicing in vitro and modify splicing of endogenous pre-mRNA in cells.

Madrasin (DDD00107587) is a splicing inhibitor that prevents formation of both splicing intermediates and products in vitro and interferes with one or more early steps in the pathway of spliceosome assembly. Madrasin also can inhibit pre-mRNA splicing in vitro and modify splicing of endogenous pre-mRNA in cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Madrasin
CAS 374913-63-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo DDD00107587
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (6.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N=C(NC2=NC(C)=C3C=CC(OC)=CC3=N2)NC(C)=C1C
Peso molecular (g/mol) 311.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.34
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.