missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MAD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13259148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13259148 100 μL 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13259148 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA521594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, NCIN87, U2OS, HepG2, Molt4, Raji. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Tight junction proteins (TJPs) belong to a family of membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) homologs that are involved in the organization of epithelial and endothelial intercellular junctions. TJPs bind to the cytoplasmic C termini of junctional transmembrane proteins and link them to the actin cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.56 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica MAD2L1
N.º de referencia del gen Q13257
Alias de gen AA673185; HsMAD2; J1256; MAD2; MAD2 (mitotic arrest deficient, homolog)-like 1; MAD2 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 1; MAD2 mitotic arrest deficient-like 1; MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast); Mad2a; MAD2L1; MAD2-like 1; MAD2-like protein 1; MadL1; Mitotic arrest deficient 2-like protein 1; mitotic arrest deficient, yeast, homolog-like 1; Mitotic MAD2 protein; Mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A; Mitotic spindle checkpoint component MAD2; spindle checkpoint protein MAD2; YJL030W
Símbolos de los genes MAD2L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human MAD2L1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 297176, 4085
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.