Learn More
uvex MACSOLE™ Boots S7
Código de producto. p-200115207 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
30533590 36 1 par
30533583 37 1 par
30533586 38 1 par
30533582 39 1 par
30533588 40 1 par
30533597 41 1 par
30533602 42 1 par
30533572 43 1 par
30533604 44 1 par
30533569 45 1 par
30533573 46 1 par
30533587 47 1 par
30533601 48 1 par
30533595 49 1 par
30533603 50 1 par
30533584 51 1 par
30533575 52 1 par
17 options
Código de producto. 30533590
Marca: uvex 6863336
These uvex 3 MACSOLE™ boots are designed for heavy-duty applications.
The uvex 3, but even more robust.
  • The MACSOLE™ S7 68633 boots with rubber outsole provides even stronger support for heavy-duty applications, making it particularly resistant to heat, chemicals and cuts.
  • The MACSOLE™ rubber sole technology also impresses with its unbeatable slip resistance (SR), even in the cold.
  • EN ISO 20345: S7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Black, Blue
Material Rubber, Leather
Tamaño 36
Material del dedo del pie Polymer
Desechables Reusable
Sexo Men's
Ajuste Wide Width
Sin látex No
Waterproof Yes
Tipo de producto Boots