Description
The uvex 3, but even more robust.
- The MACSOLE™ S7 68633 boots with rubber outsole provides even stronger support for heavy-duty applications, making it particularly resistant to heat, chemicals and cuts.
- The MACSOLE™ rubber sole technology also impresses with its unbeatable slip resistance (SR), even in the cold.
- EN ISO 20345: S7
Spécification
Spécification
| Color | Black, Blue |
| Material | Rubber, Leather |
| Tamaño | 50 |
| Material del dedo del pie | Polymer |
| Desechables | Reusable |
| Sexo | Men's |
| Ajuste | Wide Width |
| Sin látex | No |
| Waterproof | Yes |
| Tipo de producto | Boots |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?