Learn More
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Omega
Código de producto. p-7089754
Change view
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Incluye:
100/paquete
24/paquete
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
Código de producto. MWCO Incluye Color unitSize
17154731 3 kDa 100/paquete Gris paquete de 100
17174731 10 kDa 100/paquete Azul paquete de 100
17124731 1 kDa 24/paquete Amarillo paquete de 24
17184731 30 kDa 24/paquete Rojo paquete de 24
17104741 100 kDa 24/paquete Transparente paquete de 24
17134731 1 kDa 100/paquete Amarillo paquete de 100
17164731 10 kDa 24/paquete Azul paquete de 24
17114741 100 kDa 100/paquete Transparente paquete de 100
17194731 30 kDa 100/paquete Rojo paquete de 100
17144731 3 kDa 24/paquete Gris paquete de 24
10 options
Código de producto. 17154731
Marca: Cytiva MAP003C38
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material para centrífuga Macrosep Advance con membrana Omega concentra rápidamente hasta 20 ml de muestra biológica.
  • Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Descripción EFA: 7,2 cm2
Material (membrana) PES
MWCO 3 kDa
Esterilidad No estéril
Incluye 100/paquete
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml (muestra)