Learn More
BRAND™ Accesorios para pipeteador BRAND™ macro™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tipo:
Carcasa del adaptador
Fuelles de succión
Pieza de silicona
Sistema de válvulas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Permite el uso continuado tras años de uso. Los accesorios para el controlador de pipetas BrandTech™ BRAND™ macro™, ya disponibles para pedidos, incluyen un fuelle de succión, un sistema de válvulas, filtros de membrana no estériles de 3 μ y adaptadores de silicona.
Los accesorios y piezas de repuesto para el pipeteador BRAND™ macro™ incluyenFuelle de succión:
- Fuelles de succión: Una sencilla presión del fuelle de succión acciona la aspiración de hasta 50 ml. ¿Necesita llenar una pipeta de 100 ml? Solo tiene que volver a presionar el fuelle y continuar. En caso necesario, los fuelles se pueden reemplazar, tras años de uso.
- Sistema exclusivo de válvula: Los amplios canales de aire permiten un llenado rápido de pipetas grandes. Las válvulas sensibles proporcionan un control preciso de pipetas de volumen bajo. El sistema de válvula reemplazable se ha diseñado para garantizar los tiempos de drenaje correctos para una medición exacta.
- Filtros de membrana de 3 μ no estériles: Disponibles en packs de 10.
- Adaptador de silicona: Desmontable y esterilizable en autoclave, y encaja en pipetas de 0,1 a 200 ml. El filtro hidrófobo limita la aspiración excesiva en la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul oscuro |
| Desechables | No |
| Para utilizar con | Controlador de pipetas macro |
| Material | Silicona, polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Fuelles de succión |
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 200 ml |