Learn More
Hellma Macrocubeta, 111-QS
Código de producto. 15940421
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 x 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
15940421 10 x 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15940421
Marca: Hellma 111R1040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubeta de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con una superficie exterior recubierta de espejo y un tapón de PTFE.
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Superficie recubierta de espejo
  • Tapón de PTFE incluido
  • Para mediciones de fluorescencia
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 10 mm
Grosor (métrico) Grosor de la base: 1,25 mm
Incluye Tapón de PTFE
Cantidad 1/paq.
Trayectoria óptica 10 x 10 mm
Wavelength Range 200 nm - 2500 nm
Altura (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm