missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: LDHREPQSES VTLEHVSKSI GIPEVQDFKN LSGDCQDFRF QQHSANPPHE FQPVESEAVA TSGNTDVMQE SRFSSATWPR ATKSLAKGGF SEKQHP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 21%, Rat - 29%.
SNARE that acts to regulate protein transport between late endosomes and the trans-Golgi network. The SNARE complex containing STX6, STX12, VAMP4 and VTI1A mediates vesicle fusion (in vitro).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MACF1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | MACF1 |
| N.º de referencia del gen | Q9UPN3 |
| Alias de gen | 620 kDa actin binding protein; 620 kDa actin-binding protein; ABP620; ACF7; Aclp7; Actin cross-linking family 7; actin cross-linking family protein 7; actin-crosslinking protein 7; FLJ45612; FLJ46776; KIAA0465; KIAA0754; KIAA1251; MACF; MACF1; macrophin 1; macrophin 1 isoform; Macrophin-1; microtubule-actin crosslinking factor 1; Microtubule-actin cross-linking factor 1; Microtubule-actin cross-linking factor 1, isoforms 1/2/3/5; mKIAA0465; OFC4; R74989; trabeculin alpha; trabeculin-alpha; Uncharacterized protein KIAA0754 |
| Símbolos de los genes | MACF1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
