Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey sin sal
Código de producto. 12972578
Change view
Click to view available options
Volumen de llenado:
17 mL
19 mL
Peso de llenado:
17 g ± 5 %
19 g ± 5 %
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Volumen de llenado Peso de llenado unitSize
12972578 19 mL 19 g ± 5 % paquete de 10
10464203 17 mL 17 g ± 5 % paquete de 10
2 options
Código de producto. 12972578
Marca: Thermo Scientific™ PO0148A
Edge
Detecte y cuente los coliformes de muestras de orina para diagnosticar infecciones urinarias en este medio diferencial que evita la acumulación de especies de Proteus.
Detecte microorganismos coliformes en muestras clínicas y haga un recuento de estos con el agar sin sal Thermo Scientific™ MacConkey. El medio diferencial inhibe la acumulación de especies de Proteus y, por lo tanto, se recomienda su uso para los análisis de orina cuando se estudia una posible infección urinaria.
El agar MacConkey sin sal tiene la misma formulación que el agar MacConkey, con la excepción de que no contiene sal añadida y, por tanto, proporciona un ‘medio electrolítico bajo’ en el que no proliferan la mayoría de las especies de Proteus. Se recomienda el uso de este medio en las muestras de análisis de orina para evitar la proliferación excesiva de otros microorganismos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa salmón, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Agar MacConkey sin sal
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Volumen de llenado 19 mL
Peso de llenado 19 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/pack
Para uso diagnóstico in vitro.