Learn More
Thermo Scientific™ Agar MacConkey n.° 3
Descripción
Detecte y enumere organismos coliformes, incluida la E. coli, al tiempo que aísla y detecta Salmonella y Shigella spp. en muestras patológicas y alimentarias utilizando el agar Thermo Scientific™ MacConkey n.º 3.Una de las formulaciones más famosas para la detección de los coliformes Salmonella y Shigella ha mejorado su selectividad a los organismos grampositivos y también es un buen medio para el diagnóstico de heces.
ºLos síndromes clínicos más frecuentes asociados a Escherichia coliEscherichia coli son infecciones en las vías urinarias, bacteremia, meningitis y diarrea.O157:H7 se asocia a la colitis hemorrágica y al síndrome hemolítico urémico (SHU).Escherichia coli es un bacilo aerobio gramnegativo que se aísla habitualmente en los intestinos de humanos y animales.En consecuencia, se utiliza para indicar la presencia de contaminación fecal en fuentes de agua.Este patógeno crece fácilmente en una amplia variedad de medios de cultivo.
Salmonella y Shigella son las principales causas de enfermedad entérica bacteriana.La transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.Una cantidad relativamente pequeña de organismos ingeridos podría provocar una infección sintomática.Las bacterias Salmonella y Shigella son bacilos aerobios, gramnegativos y oxidasa negativos.Algunas bacterias de Salmonella y todas las de Shigella son no motiles.Estos organismos crecen en medios convencionales, como el agar MacConkey, el agar SS y el agar XLD.Deben emplearse también caldos de enriquecimiento al cultivar estos organismos para favorecer una recuperación máxima.
_X000D_
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios.Consulte disponibilidad con su representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo oscuro, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de medios | Agar MacConkey n.º 3 |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |