Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated)
Descripción
Detect and enumerate enterococci from water, sewage, food products with Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar No. 2 (Dehydrated). MacConkey Agar No.2 is a modification of the original MacConkey solid medium and is especially useful for the recognition of enterococci, in the presence of coliforms and non-lactose fermenters from water, sewage, food products, etc.
Utilice el Agar MacConkey n.º 2 para la detección de microorganismos coliformes en muestras de agua, aguas residuales y productos lácteos para determinar la presencia de grupos indicadores, como las bacterias coliformes. Además de seguridad, los grupos indicadores indican la calidad del agua y el potencial de alteraciones. Uno de los grupos más comunes de bacterias que emplea la industria alimentaria como organismos indicadores es el de las bacterias coliformes, que pueden considerarse un subgrupo de enterobacterias.
- Fácil lectura: los enterococos aparecen como pequeñas colonias de color rojo intenso con un contorno pálido, mientras que los no fermentadores de la lactosa aparecen incoloros.
- Selectivo: selectivo para enterococos, al tiempo que inhibe completamente los cocos grampositivos tolerantes a la bilis, como los estafilococos y los estreptococos no fecales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar MacConkey n.º 2 (contiene Sales biliares n.º 2) |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 9,7 l |
For Laboratory Use Only