Learn More
Thermo Scientific™ MAC 1753
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Ambient temperatures |
| Para utilizar con (aplicación) | Un agente de la GnRH no péptido capaz de inhibir el efecto de hormona liberadora de gonadotropina |
| CAS | 685830-90-4 |
| Fórmula molecular | C16H10Cl2N2O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349,17 |
| Sinónimo | 5-(3,5-diclorofenoxi)-N-4-piridinil-2-furancarboxamida; |
| Tipo de producto | MAC 1753 |