Learn More
Thermo Scientific™ Columna de análisis de anticuerpos monoclonales MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm
Código de producto. 15270426
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15270426 50 mm cada uno
15542284 150 mm cada uno
15532284 250 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15270426
Marca: Thermo Scientific™ 082675
Para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAbs) y sus variantes asociadas, utilice la columna de análisis de anticuerpos monoclonales Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm.
Para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAbs) y sus variantes asociadas, utilice columnas de análisis de anticuerpos monoclonales Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 μm. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.
Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb
  • Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
  • Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
  • La incomparable reproducibilidad columna a columna y lote a lote elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad
  • Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
  • Disponible en tamaños de partículas de 3, 5 y 10 μm en formato estándar y de UHPLC Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 μm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 0,5 mL/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 7000 psi (480 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Temperatura Ambiente a 60 °C
Fase estacionaria Sulfonato
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Técnica Bio-LC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.