Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ SCX-10
Código de producto. 12663085 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
9 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna de análisis
Columna preparativa
Precolumna
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12663085
Marca: Thermo Scientific™ 077907
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas columnas de intercambio de cationes fuertes para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas.
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.
Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb
  • Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
  • Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
  •  La incomparable reproducibilidad columna a columna y lote a lote elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad
  • Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
Varios tamaños disponibles
  • Disponibles en tamaños de partícula de 3, 5 y 10 μm en formato estándar y de UHPLC
  • Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 μm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal De 0,5 a 0,8 ml/min
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Temperatura Ambiente a 60 °C
Fase estacionaria Sulfonato
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.