Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™
Código de producto. p-6445350 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
Fase estacionaria:
Fenilo (Ph)
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Fase estacionaria unitSize
15407162 100 mm 3 mm Fenilo (Ph) cada uno
15417162 50 mm 3 mm Fenilo (Ph) cada uno
15427162 10 mm 3 mm Fenilo (Ph) paquete de 2
15308539 100 mm 2,1 mm Fenilo (Ph) cada uno
15437162 50 mm 2,1 mm Fenilo (Ph) cada uno
15447162 10 mm 2,1 mm Fenilo (Ph) paquete de 2
15776222 50 mm 1 mm Fenilo (Ph) cada uno
16853740 50 mm 1 mm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
16864106 100 mm 1 mm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
16874106 150 mm 1 mm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
16307045 150 mm 2,1 mm - cada uno
11 options
Código de producto. 15407162
Marca: Thermo Scientific™ 088644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las nuevas columnas Thermo Scientific™ MAbPac™ RP para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa.
Utilice las nuevas columnas Fase reversa Thermo Scientific™ MAbPac™ para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada. La química de la superficie, el tamaño de partículas y el tamaño de poro se han optimizado para obtener separaciones de alta resolución.
Compatible con disolventes orgánicos utilizados en HPLC y MS en condiciones de RP
  • La resina se basa en partículas de polímero de 4 µm hidrófobas y supermacroporosas
  • Estable a pH extremos (de 0 a 14) y a alta temperatura (hasta 110 °C)
Eficaz con baja contaminación cruzada
  • Resina polimérica con un tamaño de poro grande de 1500 Å
  • Separación eficaz de moléculas de proteínas con muy poca contaminación cruzada
Diseñado para separaciones de LC y LC/MS de biomoléculas fase reversa
  • Potencia de resolución superior para anticuerpos monoclonales y sustancias relacionadas
  • Alta eficacia con baja contaminación cruzada
  • Excelente compatibilidad con MS
  • Intervalo de pH de funcionamiento amplio: Desde 0 hasta 14
  • Estabilidad a alta temperatura: hasta 110 °C
  • Alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 4 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 1500 Å
Cantidad Unitary
Temperatura < 110 °C
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero DVB (divinilbenceno)
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Técnica Bio-LC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.