Descripción
Utilice las nuevas columnas Thermo Scientific™ MAbPac™ RP para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa.
Utilice las nuevas columnas Fase reversa Thermo Scientific™ MAbPac™ para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada. La química de la superficie, el tamaño de partículas y el tamaño de poro se han optimizado para obtener separaciones de alta resolución.
- La resina se basa en partículas de polímero de 4 μm hidrófobas y supermacroporosas
- Estable a pH extremos (de 0 a 14) y a alta temperatura (hasta 110 °C)
- Resina polimérica con un tamaño de poro grande de 1500 Å
- Separación eficaz de moléculas de proteínas con muy poca contaminación cruzada
- Potencia de resolución superior para anticuerpos monoclonales y sustancias relacionadas
- Alta eficacia con baja contaminación cruzada
- Excelente compatibilidad con MS
- Intervalo de pH de funcionamiento amplio: De 0 a 14
- Estabilidad a alta temperatura: hasta 110 °C
- Gran capacidad de procesamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Caudal | De 75 a 150 μl/min |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
| Tamaño de partículas | 4 μm |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 1500 Å |
| Temperatura | < 110 °C |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.