Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fase inversa MAbPac™
Código de producto. 15427162
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
Fase estacionaria:
Fenilo (Ph)
PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Fase estacionaria unitSize
15427162 10 mm 3 mm Fenilo (Ph) paquete de 2
15407162 100 mm 3 mm Fenilo (Ph) cada uno
15417162 50 mm 3 mm Fenilo (Ph) cada uno
15308539 100 mm 2,1 mm Fenilo (Ph) cada uno
15437162 50 mm 2,1 mm Fenilo (Ph) cada uno
15447162 10 mm 2,1 mm Fenilo (Ph) paquete de 2
15776222 50 mm 1 mm Fenilo (Ph) cada uno
16853740 50 mm 1 mm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
16864106 100 mm 1 mm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
16874106 150 mm 1 mm PSDVB (poliestireno divinilbenceno) cada uno
16307045 150 mm 2,1 mm - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15427162 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 088646
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las nuevas columnas Thermo Scientific™ MAbPac™ RP para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa.
Utilice las nuevas columnas Fase reversa Thermo Scientific™ MAbPac™ para la caracterización de anticuerpos monoclonales (mAbs), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos anticuerpo (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas de HPLC y LC/MS de alto rendimiento y fase reversa. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada. La química de la superficie, el tamaño de partículas y el tamaño de poro se han optimizado para obtener separaciones de alta resolución.
Compatible con disolventes orgánicos utilizados en HPLC y MS en condiciones de RP
  • La resina se basa en partículas de polímero de 4 µm hidrófobas y supermacroporosas
  • Estable a pH extremos (de 0 a 14) y a alta temperatura (hasta 110 °C)
Eficaz con baja contaminación cruzada
  • Resina polimérica con un tamaño de poro grande de 1500 Å
  • Separación eficaz de moléculas de proteínas con muy poca contaminación cruzada
Diseñado para separaciones de LC y LC/MS de biomoléculas fase reversa
  • Potencia de resolución superior para anticuerpos monoclonales y sustancias relacionadas
  • Alta eficacia con baja contaminación cruzada
  • Excelente compatibilidad con MS
  • Intervalo de pH de funcionamiento amplio: Desde 0 hasta 14
  • Estabilidad a alta temperatura: hasta 110 °C
  • Alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 4 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 1500 Å
Cantidad Pack of 2
Temperatura < 110 °C
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero DVB (divinilbenceno)
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.