Learn More
Columna para HPLC de fase reversa capilar MAbPac™
Descripción
Utilice esta columna capilar para la caracterización de HPLC de alta sensibilidad o LC/MS de proteínas intactas en la proteómica de arriba a abajo, donde la cantidad de la muestra es muy limitada.
Utilice la caracterización de LC/MS o de HPLC de alta sensibilidad de columna para HPLC de fase reversa capilar Thermo Scientific™ MAbPac™ de proteínas intactas en aplicaciones proteómicas descendentes donde la cantidad de muestra sea muy limitada. Esta versátil columna se puede utilizar para la caracterización de mapeo de péptidos, donde el formato capilar equilibra la sensibilidad con el rendimiento. Otras aplicaciones son anticuerpos monoclonales (mAb), fragmentos, variantes, conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), proteínas pegiladas y proteínas biespecíficas. Estas columnas tienen una excelente resolución, una larga vida útil de columna y baja contaminación cruzada.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna capilar para HPLC |
| Diámetro (métrico) | 0,15 mm |
| Para utilizar con | LC-MS o HPLC de alta sensibilidad de proteínas intactas en proteómica descendente con muestras limitadas |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Forma de partícula | N/D |
| Tamaño de partículas | 4 μm |
| pH | De 0 a 9 |
| Tamaño de poro | 1500 Å |
| Área de la superficie | N/D |
| Mostrar más |