missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MA-0204, MedChemExpress

Código de producto. 16457597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457597 5 mg 5 miligramos
16473256 25 mg 25 miligramos
16455636 100 mg 100 miligramos
16444848 10 mg 10 miligramos
16431107 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457597

Marca: Medchem Express HY114739

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MA-0204 is a potent, highly selective and orally available peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ) modulator with EC50s of 0.4 nM, 7.9 nM and 10 nM for human, mouse and rat PPARδ, respectively. Potential treatment for Duchene Muscular Dystrophy (DMD).

MA-0204 is a potent, highly selective and orally available peroxisome proliferator activated receptor δ (PPARδ) modulator with EC50s of 0.4 nM, 7.9 nM and 10 nM for human, mouse and rat PPARδ, respectively. Potential treatment for Duchene Muscular Dystrophy (DMD).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MA-0204
CAS 2095128-17-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27F3N2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 43.33 mg/mL (90.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@@H](CCCOC1=CC=CC=C1CN2C(C)=CN=C2C3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)C)O
Peso molecular (g/mol) 476.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.49
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.