Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M710 con wifi y BT
Código de producto. p-200000139
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (UE)
QWERTZ
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Keyboard Type unitSize
17815245 QWERTY (UE) cada uno
17895235 QWERTZ cada uno
17835245 AZERTY cada uno
17875245 CYRILLIC cada uno
4 options
Código de producto. 17815245
Marca: Brady™ 317811
Más velocidad. Menos lío. Nuestra impresora portátil más rápida y avanzada. Imprima a velocidades de 76,2 mm por segundo.
  • Permanezca conectado allí donde trabaje con la tecnología Bluetooth y wifi mejorada
  • Disfrute de velocidades de impresión asombrosas: 76,2 mm por segundo, con la posibilidad de cortar las etiquetas automáticamente
  • Trabaje más: imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa de la batería
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora que resiste caídas de 1,20 m, ráfagas de arena y polvo.
  • Agilice el trabajo utilizando un teclado o software para imprimir las etiquetas
  • Imprima lo que necesite, como lo necesite: texto, códigos de barras, formas e imágenes con un teclado o mediante software
  • Disfrute de la flexibilidad que le ofrece el almacenamiento de etiquetas, el uso compartido y la importación de datos para cambiar de ubicación sin contratiempos
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Azul
Tipo de pantalla Color LCD Touchscreen
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 4.6 in.
Anchura (imperial) 9.45 in.
Longitud (métrico) 116.75 mm
Anchura (métrico) 240.03 mm
Altura (imperial) 13.59 in.
Altura (métrico) 345.2 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 53.77 x 71.28 mm
Incluye Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
Idiomas English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
Memoria 200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
Modelo M710
Velocidad de impresión 76.2 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
Peso (imperial) 5.4 lb.
Peso (métrico) 2.45 kg
Certificaciones/conformidad FCC Part 15 Class A
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M710-WB-QWERTY-EU