Learn More
m6A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235385 20 μL 20 microlitros
30236320 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235385
Marca: Proteintech 680551IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The m6A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with compound of m6A. This antibody recognizes m6a, human, mouse, rat antigen. The m6A antibody has been validated for the following applications: RIP, IHC, ELISA, Dot Blot analysis.
Especificaciones
Antígeno m6A
Aplicaciones RNA Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D5E10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Compound
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3