Learn More
Brady™ Kit impresora de etiquetas M611 de la UE con paquete Workstation PWID
Código de producto. 16109500
Click to view available options
:
Kit de impresora de etiquetas M611 de la UE; capacidad de color: Monocromo; velocidad de impresión: 33,8 mm/s; tecnología de impresión: Transferencia térmica directa; resolución: 300 dpi; altura (sistema métrico): 1,6 kg
Código de producto. 16109500
Marca: Brady™ 199974
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñe fácilmente las etiquetas más complejas del sector utilizando solo su smartphone antes de imprimir en materiales de etiqueta fiables de grado industrial con la impresora BradyPrinter M611.
Imprima etiquetas fiables con la impresora de etiquetas Brady™ M611. Diseñe cualquier etiqueta compleja del sector con el teléfono: una vez instalada nuestra aplicación Express, podrá diseñar fácilmente etiquetas complejas con códigos 1D y 2D y códigos de barras, en serie, utilizar una amplia biblioteca de imágenes, incluir marcas de texto u hora e incluso importar datos desde la nube.
La impresora M611 es capaz de resistir temperaturas extremas, incendios, productos químicos, disolventes, combustibles, humedad o suciedad. Sus materiales están diseñados para permanecer fijos y ser legibles en condiciones difíciles.
  • Admite más de 800 piezas estándar, como cintas continuas, rollos de etiquetas a granel y troquelados, y cintas y etiquetas personalizadas
  • Impresión rápida de hasta 33,8 mm/s
  • Adaptador de CA, batería recargable
  • Pantalla táctil LCD en color
  • Garantía de 2 años
  • Incluye el cable de alimentación de la UE y vBrady™ Workstation Product & Wire Identification
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD a color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 4,4 in
Anchura (métrico) 113 mm
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 115 mm
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 279 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora, cable USB, guía de inicio rápido, adaptador de CA, cable de alimentación UE, dispositivo USB con controlador, paquete Brady™ Workstation PWID, rollo de PTL-97-488, cinta M61-R4310
Idiomas Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Spanish, Sueco, Turco
Memoria 512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash
Modelo M611
Velocidad de impresión 33,8 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector Bluetooth, USB, USB 2.0
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 49 °C
Peso (imperial) 3,5 lb
Peso (métrico) 1,6 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placa de circuitos y eléctrico, identificación general, identificación de seguridad
Garantía 2 año
Tensión 110/240 V