Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M610 con paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation
Código de producto. 17805235
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
QWERTY
Alternate Part Number:
M610-AZ-BWS
M610-QY-EU-BWS
M610-QY-UK-BWS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Keyboard Type Alternate Part Number unitSize
17805235 AZERTY M610-AZ-BWS cada uno
17842105 QWERTY M610-QY-UK-BWS cada uno
17823985 QWERTY M610-QY-EU-BWS cada uno
3 options
Código de producto. 17805235
Marca: Brady™ 317801
Disponga de la durabilidad que su trabajo exige. Saque más partido a su impresora con funciones mejoradas como resistencia a golpes de grado militar, temperaturas de funcionamiento por debajo del punto de congelación y el rango más amplio de opciones de entrada de datos.
  • Diseñe e imprima etiquetas con un teclado o un software de escritorio
  • Trabaje más con una batería Li-ION de 3ª generación mejorada e imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa
  • Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas, listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (Tipo A y B) o una unidad flash USB
  • Imprima etiquetas a una velocidad de 50,80 mm por segundo
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 1,80 m
  • Utilice la impresora a temperaturas de -18° a 46°C
  • Esta impresora se entrega con el paquete de software de identificación de productos y cables de Brady Workstation, que le permite empezar a diseñar de inmediato etiquetas profesionales
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Yellow, Grey
Tipo de pantalla Backlit Color LCD Touchscreen
Para utilizar con (equipo) M6 Series Printers, BM Series Printers
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 4.19 in.
Anchura (imperial) 4.22 in.
Longitud (métrico) 106.42 mm
Anchura (métrico) 107.19 mm
Altura (imperial) 12.93 in.
Altura (métrico) 328.42 mm
Fondo (imperial) 4.19 in.
Fondo (métrico) 106.42 mm
Capacidad de color Monocolour
Tamaño de la pantalla 71.12 mm
Incluye Hard case, USB cable, quick start guide, Li-ION Rechargeable Battery, AC Adapter,Brady Workstation Software suites, 1 roll of M6-11-427 and 1 M61-R4310 ribbon
Idiomas Arabic, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Bulgarian, Greek, Hebrew, Hindi
Memoria 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modelo M610
Velocidad de impresión 50.80 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Tipos de conector USB 2.0;Standalone Use
Peso (imperial) 3.10 lb.
Peso (métrico) 1.41 kg
Certificaciones/conformidad UL;FCC;cUL;IC/ISED;UL MEX;CofC;RCM
Para utilizar con (aplicación) Labeling
Cantidad 1 Ea.
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 100/240 V
Keyboard Type AZERTY
Alternate Part Number M610-AZ-BWS