Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas M610 con Bluetooth
Código de producto. p-200000135
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY (UE)
QWERTZ
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17865225
Marca: Brady™ 317798
Disponga de la durabilidad que su trabajo exige. Saque más partido a su impresora con funciones mejoradas como resistencia a golpes de grado militar, temperaturas de funcionamiento por debajo del punto de congelación y el rango más amplio de opciones de entrada de datos.
  • Diseñe e imprima etiquetas con un teclado, una aplicación móvil o un software de escritorio
  • Trabaje más con una batería Li-ION de 3ª generación mejorada e imprima hasta 4500 etiquetas con una carga completa
  • Permanezca conectado allí donde trabaje gracias a la tecnología Bluetooth mejorada
  • Importe y exporte fácilmente archivos de etiquetas, listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (Tipo A y B) o una unidad flash USB
  • Imprima etiquetas a una velocidad de 50,80 mm por segundo
  • Disfrute de una mayor durabilidad con una impresora resistente a golpes de grado militar (MIL-STD-810G) y caídas de 1,80 m
  • Utilice la impresora a temperaturas de -18° a 46°C
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Color Yellow, Gray
Tipo de pantalla Backlit Graphic Color LCD
Para utilizar con (equipo) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 4.19 in.
Anchura (imperial) 4.22 in.
Longitud (métrico) 106.42 mm
Anchura (métrico) 107.19 mm
Altura (imperial) 12.93 in.
Altura (métrico) 328.42 mm
Capacidad de color Monocolor
Tamaño de la pantalla 71.12 mm
Incluye Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Idiomas Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modelo M610
Velocidad de impresión 50.8 mm/sec.
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB 2.0, Bluetooth
Peso (imperial) 3.1 lb.
Peso (métrico) 1.41 kg
Certificaciones/conformidad FCC Part 15 Class A
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de CA, batería recargable
Tensión 110/240 V
Keyboard Type QWERTY (UE)
Alternate Part Number M610-QWERTY-EU-BT