Learn More
Thermo Scientific™ M50054
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Inhibidor de la inducción de la apoptosis que puede penetrar en las células
- Inhibe la activación de la caspasa-3, pero no inhibe directamente la caspasa-3 incluso a 1 mg/ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Descripción | Blanco a blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor de la inducción de la apoptosis que puede penetrar en las células. Inhibe la activación de la caspasa-3, pero no inhibe directamente la caspasa-3 incluso a 1 mg/ml. |
| CAS | 54135-60-3 |
| Fórmula molecular | C13H16O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236,00g/mol |
| Sinónimo | 2,2′-metilenobis(1,3-ciclohexanediona) |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Solubilidad | Soluble en DMSO o etanol |
| Mostrar más |