missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M443, MedChemExpress

Código de producto. 16455456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455456 100 mg 100 miligramos
16484608 10 mg 10 miligramos
16480907 50 mg 50 miligramos
16437327 5 mg 5 miligramos
16413166 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455456

Marca: Medchem Express HY112274

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress M443 is an irreversible and specific inhibitor of MRK, with an IC50<125 nM.

M443 is an irreversible and specific inhibitor of MRK, with an IC50<125 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material M443
CAS 1820684-31-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H30F3N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 55 mg/mL (93.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(NC(C2=CC(NC3=NC=CC(C4CN(C(C=C)=O)CCC4)=N3)=C(C)C=C2)=O)=CC(N5C=NC(C)=C5)=C1
Peso molecular (g/mol) 589.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 589.61
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.