Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para exteriores e interiores M211 y M210
Código de producto. 15455594
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
9,5 mm
12,7 mm
19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
15455594 12,7 mm cada uno
15495544 9,5 mm cada uno
15971011 19 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15455594
Marca: Brady™ 139739
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de vinilo con alta adhesión a superficies difíciles, así como durabilidad en exteriores.
El vinilo B-595 se adhiere fácilmente a objetos con energía de superficie baja, como tuberías de PVC, cajas de equipos de moldeadas por soplado, plástico ABS, superficies con revestimiento en polvo y equipos fabricados con plásticos reciclados. El material B-595 también destaca por su adherencia a superficies altamente texturizadas, como paredes de bloques de escoria pintados, madera irregular acabada, plásticos texturizados, tubos rugosos y tubos con camisa de papel.
  • Resistente a la abrasión, al frío, al combustible y al aceite
  • Duradero en exteriores
  • Ideal para la identificación general de laboratorios y el etiquetado de placas de pocillos
Specifications
Color Negro en gris
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas BMP™21 LAB, BMP™21-PLUS, M210, M210-LAB y M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Material Vinilo (B-595)
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (imperial) 0,25 in
Anchura (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 6,4 mm
Anchura (métrico) 12,7 mm
Grosor (imperial) 0.004 in
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensiones (L x An) 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Acabado Gloss
Formato Cartucho, cinta
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to 180°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +82°C
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de almacén
Cantidad 1
Alternate Part Number M21-500-595-GY