Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de entrega | Un solo tubo, secado |
| Formato | Sólido |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrometría de masas |
| Descripción | Cebador inverso de secuenciación M13, 50 nmol, purificación mediante HPLC, producción mínima específica de 900 pmol, secuencia 5' CAGGAAACAGCTATGACC. Se suministra en un solo tubo. Secado. Se utiliza para los cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™ |
| Tipo de producto | Cebador inverso de secuenciación M13 |
| Secuencia de degradación de proteínas | 5' CAGGAAACAGCTATGACC |
| Agente de selección (eucariótico) | Humano |
| Pureza | Desalado |
| Primer | Primer de secuenciación inversa M13 |
| Cantidad | 50 nmol |
| Mostrar más |