missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ M13 phage coat protein g8p Monoclonal Antibody (RL-ph1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10634304
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10634304 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10634304 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA106603

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-06603 detects M13 in phage samples and phage infected cells. MA1-06603 has sucessfully been used in immunocytochemistry, flow cytometry, and Western blot procedures. The immunogen used to produce MA1-06603 is isolated M13 phage coat proteins. Store at 4ºC or in small aliquots at -20ºC.

M13 antibodies have numerous uses in screening phage display libraries, especially the screening of single chain antibody libraries. The display of repertoires of antibody fragments on the surface of filamentous phage offers a new way to produce immunoreagents with defined specificities. Phage derived antibody fragments offer a number of advantages over mouse monoclonal antibodies, such as better clearance from the blood, the possibility to select from human combinatorial libraries and the relative ease by which such fragments can be manipulated. The phage display technique thus facilitates the selection of antibody fragments of therapeutic value or research interest. Antibodies to M13 filamentous phage coat proteins are instrumental in the selection and detection of phages expressing specific antibody fragments or peptide sequences at their surface.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno M13 phage coat protein g8p
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon RL-ph1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Isolated M13 phage coat proteins.
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.