Learn More
Applied Biosystems™ M13 Human, Reverse Primer, Desalted
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Descripción | Cebador inverso humano M13, 25 nmol, desalado, sólido, para PCR y secuenciación de Sanger |
| Tipo de producto | Cebador inverso desalado, humano M13 |
| Método de purificación | Desalado |
| Pureza | Desalado |
| Primer | Inversión |
| Cantidad | 25 nmol |
| Grado | HPLC |
| Formulario | Sólido |